Merck
614823
Sigma-Aldrich
1,3-Dibrompropan-d6
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
BrCD2CD2CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C (lit.)
Dichte
2.047 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
VEFLKXRACNJHOV-NMFSSPJFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)