Merck
603597
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-isocyanat
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.535
bp
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
1.150 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)