Merck
603562
Sigma-Aldrich
1,3-Propandiol-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HO13CH213CH213CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-27 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
YPFDHNVEDLHUCE-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)