Wichtige Dokumente
601454
Lithium-6Li2-sulfat
95 atom % 6Li
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Form
solid
Massenverschiebung
M-2
SMILES String
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
InChIKey
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)