Wichtige Dokumente
596655
Deuteriumiodid
98 atom % D
Synonym(e):
Hydrogen-d iodide
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
DI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352003
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
gas
bp
−35.1 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
InChIKey
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)