Wichtige Dokumente
595934
2,3-Dibrom-N-methylmaleimid
99%
Synonym(e):
1-Methyl-3,4-dibromomaleimide, 3,4-Dibromo-1-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methyl-2,5-dihydropyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-1-methylpyrrole-2,5-dione, 3,4-Dibromo-N-methylmaleimide, 3,4-Dibromo-N-methylpyrrole-2,5-dione, N-Methyl-2,3-dibromomaleimide, N-Methyldibromomaleimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
imide
maleimide
SMILES String
CN1C(=O)C(Br)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C5H3Br2NO2/c1-8-4(9)2(6)3(7)5(8)10/h1H3
InChIKey
CKITYUQKOJMMOI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?