Wichtige Dokumente
595756
10-Bromanthracen-9-borsäure
Synonym(e):
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
InChIKey
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Suzuki cross-coupling reactions
- Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?