480134
2-Naphthylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
Naphthalin-2-boronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
269-275 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12-13H
InChIKey
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?