Merck
589306
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propin-1-ol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C≅CCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
InChIKey
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)