588725
N,N-Dimethyl-d6-formamid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
99% (CP)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-61 °C (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)