Wichtige Dokumente
588067
Chlorethan-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylchlorid-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)