Merck
588059
Sigma-Aldrich
Chlorethan-1,1-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Ethyl-1,1-d2chlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
12.3 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Standard 2.5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 2.5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-50.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)