Wichtige Dokumente
574686
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-anilin
97%
Synonym(e):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
InChIKey
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
- As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
- In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
- To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
Rechtliche Hinweise
Product of Boron Molecular
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?