Merck
571997
Sigma-Aldrich
Cyclohexanmethylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChIKey
DUDXQIXWPJMPRQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)