Wichtige Dokumente
568228
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.4044 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Refrigerate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?