Merck
243973
Sigma-Aldrich
Natriumbisulfit
ACS reagent
Synonym(e):
Natrium-hydrogensulfit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NaHSO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Konzentration
≥58.5% SO2
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
4.3 (10 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChIKey
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Die wässrigen Lösungen von Natriumbisulfit sind von Natur aus sauer. Durch Abbau von Natriumbisulfit mit Säure entsteht Schwefeldioxidgas.
Natriumbisulfit ist eine aufgrund ihrer antioxidativen und antibakteriellen Wirkung häufig in der Industrie als Reduktionsmittel, Katalysator und Konservierungsmittel in Arzneimitteln und Lebensmitteln eingesetzte Chemikalie.
Anwendung
Natriumbisulfit (NaHSO3) wird als Reagenz zur Herstellung von Immunpräzipitation(IP)-Puffer verwendet, um die DNA chemisch zu modifizieren und Arsenolipide (AsL) zu synthetisieren.
Es wird zudem als Reagenz bei der Synthese von 5,6-Dihydrouracil-6-Sulfonat verwendet.
Natriumbisulfit kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Reagens zur Synthese von Aldehyd-Bisulfit-Addukten aus aromatischen und aliphatischen Aldehyden.
  • Als Katalysator bei der lösungsmittelfreien Etherifizierung von aromatischen/aliphatischen Alkoholen zur Synthese von symmetrischen und unsymmetrischen Ethern über intermolekulare Dehydrierung.
  • Als Additiv in der kupferkatalysierten Homokupplung von Ketoximcarboxylaten zur Synthese von symmetrischen Pyrrolen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 87-87 (2007)
Hamid Mostafavi Abdolmaleky et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 187-212 (2008-03-29)
Although there is evidence to link schizophrenia (SCZ) and bipolar disorder (BD) to genetic and environmental factors, specific individual or groups of genes/factors causative of the disease have been elusive to the research community. An understanding of the molecular aberrations
Synthesis of two new arsenolipids and their identification in fish.
Arroyo-Abad U, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(3), 445-452 (2015)
Reaction of sodium bisulfite with uracil, cytosine, and their derivatives.
H Hayatsu et al.
Biochemistry, 9(14), 2858-2865 (1970-07-07)
Wei Zhou et al.
Journal of Korean medical science, 24(1), 97-103 (2009-03-10)
Epithelial membrane protein 3 (EMP3) is a trans-membrane signaling molecule with important roles in the regulation of apoptosis, differentiation and invasion of cancer cells, but the detailed is largely still unknown. We analyzed the mRNA levels and methylation statuses of