Merck
566713
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyd
98%
Synonym(e):
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
InChIKey
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Monomeric precursor for cyano-PPV light-emitting polymer.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1