Wichtige Dokumente
563110
Azodicarbonsäure-diethylester -Lösung
40 wt. % in toluene
Synonym(e):
DEAD
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
40 wt. % in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.4690
bp
116-117 °C
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
azo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Immunostimulants α-Galactosylceramides
- Cellotriose and cellotetraose analogues as transition state mimics for mechanistic studies of cellulases
- Bisubstrate inhibitors with molecular recognition at the active site of catechol-O-methyltransferase
- Derivatives of F200 and S383 with cannabinoid CB1 receptor binding activities
- Aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2 + 2] cycloaddition with ketenes
Reagent for:
- Annulation of N-protected imines
- α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate
- Diels-Alder reactions
Verpackung
Warnhinweis
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?