Merck
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropan-1-sulfonsäure
technical, ~80% (T)
Synonym(e):
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
Beilstein:
1753832
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
~80% (T)
Verunreinigungen
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
Dichte
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES String
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
InChIKey
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
kann bis ~40% (NMR) 3,3′-Oxy-di(propansulfonsäure) enthalten
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned