Wichtige Dokumente
127442
Aminomethansulfonsäure
97%
Synonym(e):
(Aminomethyl)sulfonic acid, 1-Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulfonic acid, Aminomethanesulphonic acid, aminomethylsulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
184 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
sulfonic acid
SMILES String
NCS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5)
InChIKey
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can also be used to functionalize the surface of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) or porous metal-organic frameworks (MOF) to introduce the sulfonic acid functional groups for the preparation of nanocomposites.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?