Wichtige Dokumente
561630
3-Thienylmagnesiumiodid -Lösung
0.3 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3IMgS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.3 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.904 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I[Mg]c1ccsc1
InChI
1S/C4H3S.HI.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LDERXYCTDNLPTD-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
561630-50ML | 4061838135872 |