Merck
558508
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcon
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H2(OCH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
InChIKey
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone may be used to synthesize 2′,2”′-dihydroxy-4,4′,4′′,4”′,6′,6′′′-hexamethoxy[5′,5′′′]bichalcone and 3′-bromo-4,4′,6′-trimethoxy-2′-hydroxychalcone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regioselective bromination of organic substrates by tetrabutylammonium bromide promoted by V2O5-H2O2: An environmentally favorable synthetic protocol.
Bora U, et al.
Organic Letters, 2(3), 247-249 (2000)
Practical conversion of artemisinic acid in desoxyartemisinin.
Jung M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5417-5419 (1986)