557811
2,4-Diisopropylphenol
98%
Synonym(e):
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
InChIKey
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?