557099
3-Methoxybenzylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5320 (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
QWGAJMDRYUIPIT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-dodecyl thiourea
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-octyl thiourea
- 1,3-di(3-methoxybenzyl) thiourea
- 1-(3-methoxybenzyl)-3-octadecyl thiourea
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?