Wichtige Dokumente
550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Synonym(e):
N,N-Dibutylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?