Wichtige Dokumente
54913
Lithium-β-hydroxypyruvat Hydrat
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonym(e):
β-Hydroxybrenztraubensäure Lithiumsalz Hydrat, 3-Hydroxy-2-oxo-propionsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Verunreinigungen
~1 mol water
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[Li+].O.OCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.Li.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
YHTVWBANKNBEKJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Chiral polyol synthesis catalyzed by a thermostable Transketolase immobilized on Layered Double Hydroxides in Ionic liquids: Examines the catalytic applications of lithium β-hydroxypyruvate in chiral synthesis processes (Ali et al., 2015).
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?