Wichtige Dokumente
543780
5′-Fluor-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChIKey
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)