Wichtige Dokumente
543349
IR-806
Dye content 90 %
Synonym(e):
2-[2-[2-Chlor-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-yliden]-ethyliden]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium-hydroxid, inneres Salz Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
214-218 °C (lit.)
λmax
806 nm
SMILES String
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C37H45ClN2O6S2.Na/c1-36(2)29-13-5-7-15-31(29)39(23-9-11-25-47(41,42)43)33(36)21-19-27-17-18-28(35(27)38)20-22-34-37(3,4)30-14-6-8-16-32(30)40(34)24-10-12-26-48(44,45)46;/h5-8,13-16,19-22H,9-12,17-18,23-26H2,1-4H3,(H-,41,42,43,44,45,46);/q;+1/p-1
InChIKey
MIOUAELAUIYKFC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.