Wichtige Dokumente
252034
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethylindotricarbocyaniniodid
97%
Synonym(e):
2-[7-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-yliden)-1,3,5-heptatrienyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indoliumiodid, HITC-Iodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Verunreinigungen
2% ethyl alcohol
mp (Schmelzpunkt)
198 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
SMILES String
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C29H33N2.HI/c1-28(2)22-16-12-14-18-24(22)30(5)26(28)20-10-8-7-9-11-21-27-29(3,4)23-17-13-15-19-25(23)31(27)6;/h7-21H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JKXWXYURKUEZHV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.