Wichtige Dokumente
543128
Propargylacetat
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH2C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
InChIKey
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Propargyl acetate may be used to synthesize:
- optically active γ-hydroxy α,β-unsaturated aldehydes
- homopropargyl alcohols
- poly(propargyl acetate)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19, 3017-3020 (2001)
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)