Wichtige Dokumente
535990
4-(Trifluormethoxy)-iodbenzol
97%
Synonym(e):
1-Iod-4-trifluormethoxybenzol, 4-Iod-α,α,α-trifluormethoxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
Dichte
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
InChIKey
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
535990-1G | |
535990-5G | 4061837015557 |