Wichtige Dokumente
535788
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
InChIKey
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
Physikalische Form
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)