Wichtige Dokumente
534854
4-(Benzyloxy)benzylbromid, polymergebunden
extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g Br loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
4-(Brommethyl)-phenoxymethylpolystyrol, Wang brominiertes Granulat
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.0 mmol/g Br loading
Funktionelle Gruppe
alcohol
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?