Wichtige Dokumente
497290
Rink-Amin-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g N loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)