Merck
533513
Sigma-Aldrich
2-Fluorphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JRXAIXPSJTUNBL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)