Merck
498831
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C7H7O.HI.Zn/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
MOQAKUROLWSLJZ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)