Wichtige Dokumente
531960
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicyliden)-1,2-cyclohexandiaminoaluminiumchlorid
Synonym(e):
(R,R)-N,N′-Bis-(3,5-di-tert.-butylsalicyliden)-1,2-cyclohexandiaminoaluminium(III)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
250-255 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
InChIKey
KGVBCKDZFMLRMA-OHRASPNLSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Asymmetric iodolactonizations
- Cyanosilylation reactions
- Phospho-aldol catalysis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Salen Ligands: In 1990, Jacobsen and Katsuki independently published the first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.