Wichtige Dokumente
529990
4-Brommethylbenzoylbromid
96%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2C6H4C(O)Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
bp
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl bromide
bromo
SMILES String
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
Anwendung
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Knop K, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
Huang LN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)