Wichtige Dokumente
518034
Dibenzyloxalat
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CO2CH2C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?