Merck
515051
Sigma-Aldrich
Kaliumethoxid -Lösung
24 wt. % in ethanol
Synonym(e):
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
About This Item
Lineare Formel:
KOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Konzentration
24 wt. % in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.39
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C
SMILES String
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
70.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)