Wichtige Dokumente
513474
Luperox® A75FP, Benzoyl peroxide
contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Synonym(e):
BPO, Dibenzoylperoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Luperox® A75FP, Benzoylperoxid, 75 % Restwasser, contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Qualitätsniveau
Assay
75%
Form
powder
Enthält
25 wt. % water as stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
103 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
513474-500G | 4061832492551 |