Merck
512869
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-methoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Formyl-4-methoxybenzolboronsäure, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
214-217 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Copper(I)-mediated cyanation
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)