Merck
512214
Sigma-Aldrich
Thianthren-1-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
1-Thianthrenylborsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9BO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
InChIKey
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
  • Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction