Wichtige Dokumente
511935
Methyl-4-isocyanatbenzoat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?