50051
Glycin-benzylester -p-toluolsulfonat (Salz)
≥99.0% (T)
Synonym(e):
Benzyl glycinate p-toluenesulfonate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C
Löslichkeit
methanol: 0.1 g/mL, clear
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
WJKJXKRHMUXQSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?