Wichtige Dokumente
498254
Phenylselencyanat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.603 (lit.)
bp
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- benzeneselenol esters
- 2-bromoethyl phenyl selenie dibromide
- α,α-dioxy-β-phenylseleno carbonitriles
- β-alkoxyalkyl phenyl selenide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.