Wichtige Dokumente
328502
Dimethyldiselenid
96%
Synonym(e):
Methyl-diselenid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6388 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
Dichte
1.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Se][Se]C
InChI
1S/C2H6Se2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChIKey
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?