495328
2-Chlor-5-methylpyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.53 (lit.)
bp
97 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-methylthio-5-pyridinemethylene amine
- 5-methyl-2,2′-bipyridine
- 1-(5′-methyl-2,2′-bipyridin-5-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?