Merck
493503
Sigma-Aldrich
Vinyl-d3-bromid
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
D2C=CDBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1551 mmHg ( 37.8 °C)
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Selbstzündungstemp.
986 °F
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-139 °C (lit.)
Dichte
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/[2H])Br
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
InChIKey
INLLPKCGLOXCIV-FUDHJZNOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)