Wichtige Dokumente
493481
Vinyl-13C2-acetat
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
Ethenol-13C2 acetate
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
~0.1% hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
InChIKey
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?